Print…
Phenanthridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 91.2 EUR
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phenanthridine 98%
Phenanthridine
Fórmula: C₁₃H₉N
Ponto de ebulição: 349 °C (769 mmHg)
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004989
Número CAS: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %