Print…
Fenantreno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22122.0100 8.22122.0250
8.22122.0100EA 107 EUR
8.22122.0100 8.22122.0250
Fenantreno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fenantreno
Fórmula: C₁₄H₁₀
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001168
Número CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C