Fenantreno tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19646.0E
A19646.22
A19646.36
A19646.0EEA
871
EUR
A19646.0E
A19646.22
A19646.36
Fenantreno tech. 90%, Grau técnico
Fenantreno
Purity: 90%
CAS No.: 85-01-8
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 340°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Beilstein Reference: 1905428
Merck Reference: 14,7212
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001168
Fórmula:
C₁₄H₁₀ Ponto de ebulição: 340 °C Ponto de Fusão: 97…101 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: 171 °C (339 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001168 Número CAS: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7212 |