Print…
Fenantreno 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130090050 130090500 130095000
ACRO130090050EA 20.1 EUR
ACRO130090050 ACRO130090500 ACRO130095000
Fenantreno 97%
Fenantreno
Fórmula: C₁₄H₁₀
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…101 °C
Densidade: 1,063 g/cm³
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001168
Número CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm