Print…
Perylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
394475-1G 394475-5G
SIAL394475-1GEA 128 EUR
SIAL394475-1G SIAL394475-5G
Perylene, Sigma-Aldrich®
Perylene
Fórmula: C₂₀H₁₂
Ponto de ebulição: 443 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 273…278 °C
Densidade: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004142
Número CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325