Print…
Perylene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 42.8 EUR
8.20969.0001 8.20969.0005
Perylene para síntese, Sigma-Aldrich®
Perylene
Fórmula: C₂₀H₁₂
Ponto de ebulição: 443 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 273…278 °C
Densidade: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004142
Número CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Encomendar
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)