Print…
Perylene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 34.5 EUR
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylene 99+%
Perylene
Fórmula: C₂₀H₁₂
Ponto de ebulição: 443 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 277…280 °C
Densidade: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004142
Número CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Encomendar
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %