Print…
Pentacene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P1802-5G P1802-100MG P1802-1G
SIALP1802-5GEA 1740 EUR
SIALP1802-5G SIALP1802-100MG SIALP1802-1G
Pentacene, Sigma-Aldrich®
Pentacene
Fórmula: C₂₂H₁₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003710
Número CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 12,07240