Print…
Ácido dehidroacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona
30740-100G 30740-500G
SIAL30740-100GEA 57.4 EUR
SIAL30740-100G SIAL30740-500G
Ácido dehidroacético, Sigma-Aldrich®
Ácido dehidroacético
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108 °C
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066709
Número CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885