Print…
Ácido dehidroacético para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
8.22011.0005EA 25.8 EUR
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
Ácido dehidroacético para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido dehidroacético
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108 °C
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066709
Número CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Encomendar
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 109 - 111 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 157 °C
pH 4 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 336 °C
Synonyms 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
Hill Formula C8H8O4