Ácido dehidroacético ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
A17827.0BEA
188
EUR
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
Ácido dehidroacético ≥98%
Ácido dehidroacético
Purity: 98%
CAS No.: 520-45-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 109-113°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 6129
Merck Reference: 14,2865
MDL No.: MFCD00066709
Fórmula:
C₈H₈O₄ Ponto de ebulição: 269…270 °C Ponto de Fusão: 109…113 °C Ponto de Inflamação: 157 °C (314 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066709 Número CAS: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 14,2865 |