Print…
Ácido dehidroacético 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 20.9 EUR
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Ácido dehidroacético 98%
Ácido dehidroacético
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066709
Número CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Encomendar
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %