Print…
L(+)-Ascorbato de sódio ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
27688.235EA 85.7 EUR
27688.235 27688.292
L(+)-Ascorbato de sódio ≥99%, TECHNICAL
L(+)-Ascorbato de sódio
Fórmula: C₆H₇NaO₆
Ponto de Fusão: 219 °C
Densidade: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082340
Número CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %