Print…
L(+)-Ácido ascórbico, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
1914.0100EA 50.02 EUR
1914.0100 1914.0500 1914.1000PE
L(+)-Ácido ascórbico, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
L(+)-ácido ascórbico
Fórmula: C₆H₈O₆
Ponto de ebulição: 553 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Densidade: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064328
Número CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ALCANCE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Copper (Cu) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Oxalic acid passes test
Specific Optical Rotation +20.5 - +21.5 °
Sulfated Ash max. 0.10 %