L(+)-Ácido ascórbico 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36237.14
36237.22
36237.36
36237.14EA
39.6
EUR
36237.14
36237.22
36237.36
L(+)-Ácido ascórbico 99+% ACS
L(+)-ácido ascórbico
Purity: 99+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Fórmula:
C₆H₈O₆ Ponto de ebulição: 553 °C (1013 hPa) Densidade: 1,65 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064328 Número CAS: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 ALCANCE: exempt Merck Index: 14,830 |