L(+)-Ácido ascórbico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11188.22
11188.36
11188.A3
11188.22EA
38.3
EUR
11188.22
11188.36
11188.A3
L(+)-Ácido ascórbico ≥98%
L(+)-ácido ascórbico
Purity: 98+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Fórmula:
C₆H₈O₆ Ponto de ebulição: 553 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 191 °C (decomposição) Densidade: 1,65 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064328 Número CAS: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 ALCANCE: exempt Merck Index: 14,830 |