Print…
Spironolactone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
207460010 207460050
ACRO207460010EA 63.3 EUR
ACRO207460010 ACRO207460050
Spironolactone 99%
Spironolactone
Fórmula: C₂₄H₃₂O₄S
Ponto de ebulição: 597 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 198…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082250
Número CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917
Encomendar
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)