Print…
Sorbitan monostearate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W302805-10KG W302805-1KG W302805-SAMPLE
SIALW302805-10KGEA 1120 EUR
SIALW302805-10KG SIALW302805-1KG SIALW302805-SAMPLE
Sorbitan monostearate, Sigma-Aldrich®
Sorbitan monostearate
Fórmula: C₂₄H₄₆O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005366
Número CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9