Print…
Span® 60, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S7010-1KG S7010-250G
SIALS7010-1KGEA 326 EUR
SIALS7010-1KG SIALS7010-250G
Span® 60, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Fórmula: C₂₄H₄₆O₆
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005366
Número CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 12,08872