Print…
Span® 60, Span® para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40121.0100 8.40121.0500
8.40121.0100EA 34.1 EUR
8.40121.0100 8.40121.0500
Span® 60, Span® para síntese, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Fórmula: C₂₄H₄₆O₆
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005366
Número CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 12,08872
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 430.62 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C