Print…
(±)-γ-Decalactone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W236004-1KG-K W236004-5KG-K W236004-10KG-K
SIALW236004-1KG-KEA 153 EUR
SIALW236004-1KG-K SIALW236004-5KG-K SIALW236004-10KG-K
(±)-γ-Decalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Decalactone
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,965 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00005404
Número CAS: 706-14-9
EINECS: 211-892-8