Print…
Tetrahydropyran 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325881000 325885000
ACRO325881000EA 56.7 EUR
ACRO325881000 ACRO325885000
Tetrahydropyran 99%
Tetrahydropyran
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 88 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: –15 °C
Número MDL : MFCD00006585
Número CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %