Print…
Anidrido succínico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dihydrofuran-2,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
8.00683.0100EA 41.8 EUR
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
Anidrido succínico para síntese, Sigma-Aldrich®
Anidrido succínico
Fórmula: C₄H₄O₃
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 120 °C
Densidade: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005525
Número CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Encomendar
Solubility 67 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 100.07 g/mol
Bulk Density 550 - 600 kg/m3
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (92 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (20 g/l, H2O)