Print…
Anidrido succínico
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Dihydrofuran-2,5-dione
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 138 EUR
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Anidrido succínico
Anidrido succínico
Fórmula: C₄H₄O₃
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 120 °C
Densidade: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Número MDL : MFCD00005525
Número CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09039