Print…
Anidrido succínico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dihydrofuran-2,5-dione
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 194 EUR
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Anidrido succínico 99%
Anidrido succínico
Fórmula: C₄H₄O₃
Ponto de ebulição: 261 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Densidade: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005525
Número CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Encomendar
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %