Print…
γ-Butyrolactone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B103608-20KG B103608-25G B103608-500G B103608-2.5KG
SIALB103608-20KGEA 847 EUR
SIALB103608-20KG SIALB103608-25G SIALB103608-500G SIALB103608-2.5KG
γ-Butyrolactone, Sigma-Aldrich®
γ-Butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005386
Número CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM