Print…
γ-Butyrolactone para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
8.01661.0100EA 24.8 EUR
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
γ-Butyrolactone para síntese
γ-Butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005386
Número CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM