Pentadecan-15-olide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Cyclopentadecanolide, Oxacyclohexadecan-2-one, Pentadecanolide, ω-Pentadecalactone, omega-Pentadecalactone, Oxa-2-cyclohexadecanone
A11341.14
A11341.22
A11341.14EA
41.7
EUR
A11341.14
A11341.22
Pentadecan-15-olide ≥98%
Pentadecan-15-olide
Purity: 98%
CAS No.: 106-02-5
Molecular Formula: C15H28O2
Formula Weight: 240.39
Flash Point:
Fórmula:
C₁₅H₂₈O₂ Peso Molecular: 240.39 g/mol Ponto de ebulição: 137 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 33…37 °C Densidade: 0.918 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039667 Número CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 |