Print…
Kojic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
K3125-10G K3125-25G K3125-5G
SIALK3125-10GEA 396 EUR
SIALK3125-10G SIALK3125-25G SIALK3125-5G
Kojic acid, Sigma-Aldrich®
Kojic acid
Fórmula: C₆H₆O₄
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006580
Número CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334