Kojic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10760.06
A10760.14
A10760.22
A10760.06EA
50.1
EUR
A10760.06
A10760.14
A10760.22
Kojic acid ≥99%
Kojic acid
Purity: 99%
CAS No.: 501-30-4
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Odour: Odourless
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 120895
Merck Reference: 14,5317
MDL No.: MFCD00006580
Fórmula:
C₆H₆O₄ Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 152…155 °C Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006580 Número CAS: 501-30-4 EINECS: 207-922-4 Merck Index: 14,5317 |