Print…
Kojic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 44 EUR
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
Kojic acid 99%
Kojic acid
Fórmula: C₆H₆O₄
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 151…156 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006580
Número CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %