Print…

Sulfato de níquel, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

656895-10G 656895-50G
SIAL656895-10GEA 120 EUR
SIAL656895-10G SIAL656895-50G
Sulfato de níquel, Sigma-Aldrich®
Sulfato de níquel
Fórmula: NiO₄S
Ponto de Fusão: 848 °C
Densidade: 3,543 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011146
Número CAS: 7786-81-4
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06600

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR