Print…
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
22926.268EA 155 EUR
22926.268 22926.361
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado ≥97%, TECHNICAL
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado
Fórmula: CoSO₄·7H₂O
Ponto de Fusão: 735 °C
Densidade: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149658
Número CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Encomendar
Assay Min. 97 %