Print…
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 156 EUR
1.02556.0100 1.02556.0250
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado
Fórmula: CoSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 281.1 g/mol
Ponto de Fusão: 735
Densidade: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149658
Número CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Encomendar
Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material