Print…
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
A16201.0E A16201.22 A16201.36
A16201.0EEA 510 EUR
A16201.0E A16201.22 A16201.36
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado ≥98%
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado
Purity: 98% CAS No.: 10026-24-1 Molecular Formula: CoO4S.7H2O Formula Weight: 281.10 (154.99anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2448 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149658
Fórmula: CoSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 281.1 g/mol
Ponto de Fusão: 735
Densidade: 2.03
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149658
Número CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510