Sulfato de cobalto (II) heptahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
10696.14
10696.22
10696.14EA
247
EUR
10696.14
10696.22
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 10026-24-1
Molecular Formula: CoO4S.7H2O
Formula Weight: 281.10 (154.99anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.03
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2448
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149658
Fórmula:
CoSO₄·7H₂O Peso Molecular: 281.1 g/mol Ponto de Fusão: 735 Densidade: 2.03 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149658 Número CAS: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2448 |