Print…
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
213101000 213105000 213100025
ACRO213101000EA 75.3 EUR
ACRO213101000 ACRO213105000 ACRO213100025
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado 99+%, extra puro
Sulfato de cobalto (II) heptahidratado
Fórmula: CoSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 281.1 g/mol
Ponto de Fusão: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149658
Número CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Encomendar
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm