Print…
Sulfureto de Ferro (II), tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ferrous sulphide
A15569.0B A15569.0I A15569.30
A15569.0BEA 126 EUR
A15569.0B A15569.0I A15569.30
Sulfureto de Ferro (II), tech.
Sulfureto de Ferro (II)
CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Fórmula: FeS
Peso Molecular: 87.91 g/mol
Ponto de Fusão: 1195
Densidade: 4.74
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011013
Número CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,4058