Print…
Sulfureto de Ferro (II) ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ferrous sulphide
22388.06 22388.14
22388.06EA 145 EUR
22388.06 22388.14
Sulfureto de Ferro (II) ≥99.98% (baseado em metais)
Sulfureto de Ferro (II)
Purity: 99.98% CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Physical Form: Powder Density: 4.74 Appearance: Brown to black Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Fórmula: FeS
Peso Molecular: 87.91 g/mol
Ponto de Fusão: 1195
Densidade: 4.74
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011013
Número CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,4058