Sulfureto de Ferro (II) ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ferrous sulphide
17422.09
17422.18
17422.09EA
86.8
EUR
17422.09
17422.18
Sulfureto de Ferro (II) ≥99% (baseado em metais)
Sulfureto de Ferro (II)
Purity: 99%
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS (Fe typically 0.9)
Formula Weight: 87.91
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.74
Appearance: Brown to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Solubility: Soluble in acids with H2S evolution
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Fórmula:
FeS Peso Molecular: 87.91 g/mol Ponto de Fusão: 1195 Densidade: 4.74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011013 Número CAS: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,4058 |