Sulfureto de Ferro (II) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ferrous sulphide
14024.03
14024.09
14024.18
14024.03EA
23.7
EUR
14024.03
14024.09
14024.18
Sulfureto de Ferro (II) ≥99.9% (baseado em metais)
Sulfureto de Ferro (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS
Formula Weight: 87.91
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.74
Appearance: Brown to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Fórmula:
FeS Ponto de Fusão: 1195 °C Densidade: 4,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011013 Número CAS: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,4058 |