Print…
Sulfureto de Ferro (II) 99.9% (baseado em traços de metais) -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ferrous sulphide
315870100 315870500
ACRO315870100EA 80.5 EUR
ACRO315870100 ACRO315870500
Sulfureto de Ferro (II) 99.9% (baseado em traços de metais) -100 mesh
Sulfureto de Ferro (II)
Fórmula: FeS
Peso Molecular: 87.91 g/mol
Ponto de Fusão: 1195 °C
Densidade: 4.84 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011013
Número CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
Merck Index: 12,04106
Encomendar
Appearance Grey to brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %