Print…
Hidróxido de cobalto (II) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
B22045.18 B22045.30
B22045.18EA 35.8 EUR
B22045.18 B22045.30
Hidróxido de cobalto (II) ≥97%
Hidróxido de cobalto (II)
Purity: 97% CAS No.: 21041-93-0 Molecular Formula: H2CoO2 Formula Weight: 92.95 Odour: Odourless Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00016015
Fórmula: H₂CoO₂
Peso Molecular: 92.95 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Densidade: 3.597 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016015
Número CAS: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Merck Index: 13,02467