Hidróxido de cobalto (II) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12524.22
12524.36
12524.A3
12524.22EA
64.8
EUR
12524.22
12524.36
12524.A3
Hidróxido de cobalto (II) ≥99.9% (baseado nos metais)
Hidróxido de cobalto (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 21041-93-0
Molecular Formula: H2CoO2
Formula Weight: 92.95
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pink to purple
Odour: Odourless
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in acids, ammonia. Very slightly soluble in water
Merck Reference: 14,2442
MDL No.: MFCD00016015
Fórmula:
H₂CoO₂ Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição) Densidade: 3,597 g/cm³ (15 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016015 Número CAS: 21041-93-0 EINECS: 244-166-4 Merck Index: 14,2442 |