Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10816.14
A10816.03
A10816.06
A10816.14EA
2370
EUR
A10816.14
A10816.03
A10816.06
Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.9% (baseado nos metais)
Ruthenium(IV) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Fórmula:
O₂Ru Densidade: 6,97 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011210 Número CAS: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |