Print…
Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
218340010 218340050
ACRO218340010EA 89.3 EUR
ACRO218340010 ACRO218340050
Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Fórmula: O₂Ru
Peso Molecular: 133.07 g/mol
Ponto de Fusão: 1200
Densidade: 6.97 g/cm³
Número MDL : MFCD00074857
Número CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
Encomendar
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %