Oxido de Osmio (IV) (≥83% Os)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39497.01
39497.03
39497.06
39497.01EA
145
EUR
39497.01
39497.03
39497.06
Oxido de Osmio (IV) (≥83% Os)
Oxido de Osmio (IV)
CAS No.: 12036-02-1
Molecular Formula: OsO2
Formula Weight: 222.20
Physical Form: Solid
Density: 11.4
Appearance: Black
Odour: Chlorine-like
MDL No.: MFCD00011150
Fórmula:
O₂Os Densidade: 11,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011150 Número CAS: 12036-02-1 |