Print…
Monóxido de níquel, verde (≥78.5% Ni)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Óxido de níquel, Bunsenite
45094.A1 45094.30
45094.A1EA 373 EUR
45094.A1 45094.30
Monóxido de níquel, verde (≥78.5% Ni)
Monóxido de níquel
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -400 Mesh Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Fórmula: NiO
Peso Molecular: 74.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1984 °C
Densidade: 6.67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011145
Número CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512