Print…
Monóxido de níquel, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Óxido de níquel, Bunsenite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
637130-100G 637130-25G
SIAL637130-100GEA 340 EUR
SIAL637130-100G SIAL637130-25G
Monóxido de níquel, Sigma-Aldrich®
Monóxido de níquel
Fórmula: NiO
Peso Molecular: 74.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1990
Densidade: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011145
Número CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7