Print…
Monóxido de níquel, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Óxido de níquel, Bunsenite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203882-100G 203882-20G
SIAL203882-100GEA 595 EUR
SIAL203882-100G SIAL203882-20G
Monóxido de níquel, Sigma-Aldrich®
Monóxido de níquel
Fórmula: NiO
Peso Molecular: 74.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1990
Densidade: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011145
Número CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7